Process pH combination electrodes
Électrode pH combinée, avec membrane sphérique, S 9080, 2 - 14, +10...+135 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Céramique, 12×120 mm, Raccord de connexion à vis
Catalog # SCOI285112393
Supplier: SI Analytics
Jump to:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifications
- Connexion:Raccord de connexion à vis
- Ø×L:12×120 mm
- Type:S 9080
- Désignation:Électrode pH combinée, avec membrane sphérique
- Matière:Verre
- Seq:10
- Membrane:Céramique
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:+10...+135 °C
- pH:2 - 14