Électrodes pH combinées, ScienceLine
N 62, 0 - 14, –5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Platine, 12×120 mm, Raccord de connexion*, Titrages
N° de catalogue 662-6172
Fournisseur:   SI Analytics
Électrodes pH combinées, ScienceLine
N° de catalogue 662-6172
Fournisseur:  SI Analytics
Électrodes pH combinées, ScienceLine
Électrodes pH combinées, ScienceLine
N 62, 0 - 14, –5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Platine, 12×120 mm, Raccord de connexion*, Titrages
Prix
304,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Électrodes combinées ultra-résistantes pour pratiquement toutes les applications en laboratoire et sur le terrain.
  • Précision et cohérence de mesure maximales, avec durée de vie optimale du capteur
  • Adaptabilité optimale pour toutes les applications, même à des températures élevées
  • Permet la réalisation de mesures dans des récipients profonds dont la longueur peut atteindre 600 mm, dans des tubes MMR de Ø 3 mm et dans des flacons à fond rond avec le raccord conique standard NS 14,5
* Sans câble (disponible séparément).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
 : Fournies avec numéro de série et certificat de qualité. Les électrodes avec raccord de connexion sont fournies sans câble; celui-ci est à commander séparément.
Spécifications
  • Connexion:
    Raccord de connexion*
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Pour:
    Titrages
  • Type:
    N 62
  • Matière:
    Verre
  • Seq:
    37
  • Membrane:
    Platine
  • Électrolyte:
    KCl 3 mol/l
  • Température:
    –5...+100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Type
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 662-6193
    Connecteur BNC
    Pour pH-mètres avec connecteur BNC (Hach, Orion, Mettler, par exemple)
    1 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 72,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 662-6117
    Connecteur R
    1 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 88,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1425
    Câble, 1 m, avec fiche S7/DIN
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 62,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Type
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • 662-0102
    Connecteur DIN
    Pour pH-mètres Schott, WTW
    1 m
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 72,40 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1326
    Câble, 3 m, avec fiche S7/DIN
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 92,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 662-1327
    Câble, 1 m, avec fiche S7/BNC
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 66,70 €