Électrodes pH combinées, ScienceLine
N 61, 0 - 14, –5...+100 °C, Verre, KCl 3 mol/l, Platine, 12×170 mm, Raccord de connexion*, Large gamme d'applications
N° de catalogue 662-0512
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Électrodes combinées ultra-résistantes pour pratiquement toutes les applications en laboratoire et sur le terrain.
- Précision et cohérence de mesure maximales, avec durée de vie optimale du capteur
- Adaptabilité optimale pour toutes les applications, même à des températures élevées
- Permet la réalisation de mesures dans des récipients profonds dont la longueur peut atteindre 600 mm, dans des tubes MMR de Ø 3 mm et dans des flacons à fond rond avec le raccord conique standard NS 14,5
* Sans câble (disponible séparément).
Electrolyte: KCl 3 mol/l
Shaft material: Glass
Temperature range: −5 to +100 °C (H 61 / H 63: +10 to + 100 °C)
pH range: 0 - 14
: Fournies avec numéro de série et certificat de qualité. Les électrodes avec raccord de connexion sont fournies sans câble; celui-ci est à commander séparément.
Spécifications
- Connexion:Raccord de connexion*
- Ø×L:12×170 mm
- Pour:Large gamme d'applications
- Type:N 61
- Matière:Verre
- Seq:09
- Membrane:Platine
- Électrolyte:KCl 3 mol/l
- Température:–5...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTypeLongueurDisponibilitéPrix
- 662-6193Connecteur BNCPour pH-mètres avec connecteur BNC (Hach, Orion, Mettler, par exemple)1 mConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 72,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationLongueurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationTypeLongueurDisponibilitéPrix
- 662-0102Connecteur DINPour pH-mètres Schott, WTW1 mConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 72,40 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix