Lames à cavités
Cavity slides, incolore, 2, 15 - 18 mm
N° de catalogue BRND475535
Fournisseur: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
Lames à cavités en verre hydrolytique transparent de classe 3.
- Bords rodés
Spécifications
- Nb de puits:2
- Couleur:incolore
- Désignation:Cavity slides
- Seq:02
- Ø orifice:15 - 18 mm