Bouchons pour joints coniques rodés
Bouchons pour joints coniques rodés
29/32, Verre clair
N° de catalogue BRND144535
Fournisseur:   Brand
Bouchons pour joints coniques rodés
N° de catalogue BRND144535
Fournisseur:  Brand
Bouchons pour joints coniques rodés
Bouchons pour joints coniques rodés
29/32, Verre clair
Prix
17,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boro 3.3.
  • Solid or semi-hollow design, with octagonal handle
Certifications: DIN 12252
Spécifications
  • RN:
    29/32
  • Type:
    Verre clair
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.