Bouchons pour joints coniques rodés
Bouchons pour joints coniques rodés
24/29, Verre clair
N° de catalogue BRND144530
Fournisseur:   Brand
Bouchons pour joints coniques rodés
N° de catalogue BRND144530
Fournisseur:  Brand
Bouchons pour joints coniques rodés
Bouchons pour joints coniques rodés
24/29, Verre clair
Prix
12,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Boro 3.3.
  • Solid or semi-hollow design, with octagonal handle
 : DIN 12252
Spécifications
  • RN:
    24/29
  • Type:
    Verre clair