Mini Coolers
Mini refroidisseur, maintient la température à −70 °C pendant 45 minutes, Tubes de 0,5 à 2,0 ml, 12, blanc
Catalog # 479-1243
Supplier: Brand
Aller à :
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
- Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
- Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Spécifications
- Pour:Tubes de 0,5 à 2,0 ml
- Nb de places:12
- Couleur:blanc
- Désignation:Mini refroidisseur, maintient la température à −70 °C pendant 45 minutes
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.