Mini Coolers
Mini Coolers
Mini refroidisseur, maintient la température à 0 °C pendant 60 minutes, Tubes de 0,5 à 2,0 ml, 12, rouge
N° de catalogue 479-1241
Fournisseur:   Brand
Mini Coolers
N° de catalogue 479-1241
Fournisseur:  Brand
Mini Coolers
Mini Coolers
Mini refroidisseur, maintient la température à 0 °C pendant 60 minutes, Tubes de 0,5 à 2,0 ml, 12, rouge
Prix
126,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
  • Durable polycarbonate filled with non-toxic gel
  • Mini coolers hold twelve 0,5 to 2,0 ml tubes
Mini coolers are designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
Spécifications
  • Pour:
    Tubes de 0,5 à 2,0 ml
  • Nb de places:
    12
  • Couleur:
    rouge
  • Désignation:
    Mini refroidisseur, maintient la température à 0 °C pendant 60 minutes