Sondes
Sonde, immersion précise, pénétration avec câble de 1,5 m, IP 67, −35…+80 °C, ±0,2 °C (-25...+74,9) ; ±0,4 °C (plage restante)
N° de catalogue 620-1819
Fournisseur:   TESTO
Sondes
N° de catalogue 620-1819
Fournisseur:  TESTO
Sondes
Sondes
Sonde, immersion précise, pénétration avec câble de 1,5 m, IP 67, −35…+80 °C, ±0,2 °C (-25...+74,9) ; ±0,4 °C (plage restante)
Prix
66,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Use the humidity/temperature probes (with an appropriate measuring instrument) for the reliable measurement of relative humidity and temperature. Humidity sensor is durable and traceable to international humidity standards, such as ILAC, PTB and NIST. Thus, even after years of use you can still count on measurement results that are reliable and correct.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    −35…+80 °C
  • Désignation:
    Sonde, immersion précise, pénétration avec câble de 1,5 m, IP 67
  • Seq:
    04
  • Précision:
    ±0,2 °C (-25...+74,9) ; ±0,4 °C (plage restante)