Récipient d'immersion
Récipient d'immersion
Récipient à immersion, en laiton, 1000 ml
N° de catalogue 300-1033
Fournisseur:   BURKLE
Récipient d'immersion
N° de catalogue 300-1033
Fournisseur:  BURKLE
Récipient d'immersion
Récipient d'immersion
Récipient à immersion, en laiton, 1000 ml
Prix
966,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Récipient à immersion pour le prélèvement toutes couches d'échantillons au sein de cuves, citernes, plans d'eau, installations d'épuration. En laiton ou acier inoxydable V2A (DIN 1,4301, AISI 304) non générateurs d'étincelles pour un usage en zone Ex.
  • Avec EasyFlow, les vannes de débit optimisées selon le flux
  • Poids élevé (2,1 kg) pour une immersion plus rapide
  • Hauteur avec étrier 427 mm
  • Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0
  • Groupes à risque d'explosion IIA, IIB et IIC
Informations de commande: Veuillez commander également le câble de descente correspondant.
Documents
Spécifications
  • Capacité:
    1000 ml
  • Désignation:
    Récipient à immersion, en laiton