Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
Flacon plastique, 1 kg
  0405.1000
 :   Avantor
Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
  0405.1000
 :  Avantor
 :  1310-73-2
Sodium hydroxyde, BAKER, J.T.Baker®
Flacon plastique, 1 kg
 :  1310-73-2
46,16 €
1 * 1 kg
 :  Caustic soda
  •  :1310-73-2
  •  :NaOH
  •  :MFCD00003548
  •  :40 g/mol
  •  :14,08627
  •  :1390 °C (1013 hPa)
  •  :323 °C
  •  :2,13 g/cm³ (20 °C)
  •  :Température ambiante
  •  :215-185-5
  •  :1823
  •  :8,II
  •  :01-2119457892-27
  • Assay:
    97.0-100.5 %
  • Appearance of solution:
    passes test
  • Carbonate (as Na2CO3):
    max. 2,0 %
  • Chlorides (as Cl):
    max. 50 ppm
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 20 ppm
  • Identification:
    passes test
  • Iron (Fe):
    max. 10 ppm
  • Sulfates (as SO4):
    max. 50 ppm
  • Additional Specification(s)::
    -
  • Potassium (K):
    passes test
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg