Pinces
Pinces
60 mm
Catalog # 241-1112
Supplier:   BOCHEM
Pinces
Catalog # 241-1112
Supplier:  BOCHEM
Pinces
Pinces
60 mm
Price
32,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Les mâchoires sont recouvertes d'une couche de liège permettant de protéger les éléments fixés
  • Sans noix pour la fixation au support
  • Avec vis papillon pour un serrage simple et rapide
DIN 12894
Certifications: DIN 12894
Specifications
  • Largeur de serrage:
    60 mm