Ciseaux de laboratoire
Ciseaux de laboratoire
Pointus/arrondis, 145 mm
N° de catalogue BOCH4003
Fournisseur:   BOCHEM
Ciseaux de laboratoire
N° de catalogue BOCH4003
Fournisseur:  BOCHEM
Ciseaux de laboratoire
Ciseaux de laboratoire
Pointus/arrondis, 145 mm
Prix
11,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight scissors made of stainless steel.
Attention: These scissors are not recommended for autoclaving.
Documents
Spécifications
  • Type:
    Pointus/arrondis
  • Longueur:
    145 mm
  • Seq:
    04