Double spatulas, Chattaway type
150 mm, 40 mm, 7 mm
N° de catalogue BOCH3142
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
Spécifications
- Longueur:150 mm
- Seq:02
- Largeur de la lame:7 mm
- Longueur de lame:40 mm