Jerricanes, avec bouchon à vis
20 l, 275×169×470 mm
N° de catalogue BOCH11425
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
With screw cap.
Informations de commande: Please order filling tube separately.
Spécifications
- Capacité:20 l
- l×p×h:275×169×470 mm
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- BOCH11427Tube de remplissage pour jerricanes avec bouchon à visConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 115,00 €
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.



