Forceps, blunt
Stainless steel forceps, straigt, blunt, 130 mm
N° de catalogue BOCH1002
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀.
Spécifications
- Désignation:Stainless steel forceps, straigt, blunt
- Longueur:130 mm