pH probes
Sonde de pH, verre, pour Testo 206 pH3, avec sonde de température, 0 - 14, 0...80 °C, Gel, 12×120 mm, Usage général
N° de catalogue 663-3215
Fournisseur: TESTO
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Ø×L:12×120 mm
- Pour:Usage général
- Désignation:Sonde de pH, verre, pour Testo 206 pH3, avec sonde de température
- Seq:01
- Électrolyte:Gel
- Température:0...80 °C
- pH:0 - 14