Cuves à coloration
Cuves à coloration
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu'à 16 lames
Catalog # 631-9310
Cuves à coloration
Catalog # 631-9310
Cuves à coloration
Cuves à coloration
Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu'à 16 lames
Price
37,90 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Verre sodo-calcique.
  • Trois versions
  • Pour 16 ou 10 lames
  • Selon Hellendahl ou Schiefferdecker
Ces cuves à coloration conviennent aux lames de microscopie standard (76×26 mm).
Specifications
  • Désignation:
    Cuve à coloration de type Hellendahl, jusqu'à 16 lames