Boîtes de coloration
Boîtes de coloration
Cuve avec couvercle et support pour 10 lames, 90×70×65 mm
N° de catalogue 631-0346
Boîtes de coloration
N° de catalogue 631-0346
Boîtes de coloration
Boîtes de coloration
Cuve avec couvercle et support pour 10 lames, 90×70×65 mm
Prix
56,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda-lime glass.
  • Removable cover
Staining dish for 76×26 mm slides or slides with width up to 45 mm.
Documents
Spécifications
  • Désignation:
    Cuve avec couvercle et support pour 10 lames
  • l×p×h:
    90×70×65 mm
  • Cat. No.:
    631-0346
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • 631-0864
    Couvercle pour cuve
    - mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 12,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    l×p×h
    Disponibilité
    Prix
  • 631-0348
    Portoir pour récipients pour la coloration, acier inoxydable, pour 10 lames
    - mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 21,50 €