Pipettes de transfert
Graduated, 1,0 ml, 56 µl, 150 mm, -, En vrac
N° de catalogue 612-1776
Fournisseur:   RATIOLAB
Pipettes de transfert
N° de catalogue 612-1776
Fournisseur:  RATIOLAB
Pipettes de transfert
Pipettes de transfert
Graduated, 1,0 ml, 56 µl, 150 mm, -, En vrac
Prix
20,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 ST
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
  • Poire élastique souple
  • Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Pipettes graduées en relief bien visible
  • Stérilisation au gaz et emballage individuel
  • Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    1,0 ml
  • Désignation:
    Graduated
  • Longueur:
    150 mm
  • Seq:
    05
  • Volume goutte:
    56 µl