Pipettes de transfert
Ungraduated, 10,0 ml, 56 µl, 170 mm, -, En vrac
N° de catalogue 612-1774
Fournisseur: RATIOLAB
Aller à :
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Spécifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:10,0 ml
- Désignation:Ungraduated
- Longueur:170 mm
- Seq:20
- Volume goutte:56 µl