Pipettes de transfert
Ungraduated, 3,0 ml, 33 µl, 150 mm, -, En vrac
Catalog # 612-1755
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
- Poire élastique souple
- Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Pipettes graduées en relief bien visible
- Stérilisation au gaz et emballage individuel
- Adaptées au contact alimentaire
Specifications
- Emballage:En vrac
- Stérile:-
- Capacité:3,0 ml
- Désignation:Ungraduated
- Longueur:150 mm
- Seq:15
- Volume goutte:33 µl