Pipettes de transfert
Pipettes de transfert
Ungraduated, 1,0 ml, 20 µl, 104 mm, -, En vrac
Catalog # 612-1735
Supplier:   RATIOLAB
Pipettes de transfert
Catalog # 612-1735
Supplier:  RATIOLAB
Pipettes de transfert
Pipettes de transfert
Ungraduated, 1,0 ml, 20 µl, 104 mm, -, En vrac
Price
57,70 €
Log in for availability
1 * 400 ST
Product Details & Documents
En PE, à usage unique
  • Poire élastique souple
  • Incassables, diminution des risques de blessures par rapport au verre
  • Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
  • Pipettes graduées en relief bien visible
  • Stérilisation au gaz et emballage individuel
  • Adaptées au contact alimentaire
Specifications
  • Emballage:
    En vrac
  • Stérile:
    -
  • Capacité:
    1,0 ml
  • Désignation:
    Ungraduated
  • Longueur:
    104 mm
  • Seq:
    12
  • Volume goutte:
    20 µl