Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis, filetage GPI finition 22 - 400, En PP blanc, capuchon plein, Mousse de PE
N° de catalogue 548-2042
Fournisseur:   DWK Life Sciences
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
N° de catalogue 548-2042
Fournisseur:  DWK Life Sciences
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis, filetage GPI finition 22 - 400, En PP blanc, capuchon plein, Mousse de PE
Prix
81,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Ces bouchons à vis disposent d'inserts multi-usages composés d'un cœur en LDPE revêtu de mousse co-extrudée triple épaisseur entre deux couches solides de LPDE.
  • Pour une utilisation avec des solutions présentant un pH neutre à légèrement acide et alcalin
Spécifications
  • Septum:
    Mousse de PE
  • Type:
    En PP blanc, capuchon plein
  • Désignation:
    Bouchons à vis, filetage GPI finition 22 - 400