Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis, filetage GPI finition 18 - 400, En PP blanc, capuchon plein, Mousse de PE
Catalog # 548-2040
Supplier:   DWK Life Sciences
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Catalog # 548-2040
Supplier:  DWK Life Sciences
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis avec inserts, WHEATON®
Bouchons à vis, filetage GPI finition 18 - 400, En PP blanc, capuchon plein, Mousse de PE
Price
67,90 €
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Ces bouchons à vis disposent d'inserts multi-usages composés d'un cœur en LDPE revêtu de mousse co-extrudée triple épaisseur entre deux couches solides de LPDE.
  • Pour une utilisation avec des solutions présentant un pH neutre à légèrement acide et alcalin
Specifications
  • Septum:
    Mousse de PE
  • Type:
    En PP blanc, capuchon plein
  • Désignation:
    Bouchons à vis, filetage GPI finition 18 - 400