Flacons à échantillons, WHEATON®
int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth), 20,00 ml, Flat bottom, 30,5×58 mm, Verre, incolore, Non
Catalog # 548-2014
Supplier: DWK Life Sciences
Jump to:
Product Details & Documents
Ces flacons en verre clair sont fabriquées en verre borosilicaté Wheaton '200' à faible taux de substances extractibles pour une épaisseur de paroi uniforme. Les fioles ambrées sont fabriquées en verre borosilicaté Wheaton '320'.
- Avec dispositif de retour dans le col et rayon de courbure de fond spécial pour une solidité accrue
- Ces caractéristiques sont importantes pour les applications de lyophilisation
- Emballés sous film rétractable pour réduire la contamination particulaire
Certifications: Conformes aux normes ASTM type 1, classe A/B et USP type 1
Delivery information: les flacons sont fournis sans système de fermeture.
Specifications
- Avec bouchon:Non
- Ø×h:30,5×58 mm
- Capacité:20,00 ml
- Couleur:incolore
- Désignation:int.Ø: 13 mm, ext.Ø: 20 mm (Mouth)
- Matière:Verre
- Seq:11
- Fond:Flat bottom