Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger
Centrifuge tubes, skirted, non-sterile, 50 ml, 29×118,5 mm, -, 12000×g, A jupe, Non sterile, Bulk
Catalogus # 525-4217
Leverancier:   DELTALAB
Tubes à centrifuger
Catalogus # 525-4217
Leverancier:  DELTALAB
Tubes à centrifuger
Tubes à centrifuger
Centrifuge tubes, skirted, non-sterile, 50 ml, 29×118,5 mm, -, 12000×g, A jupe, Non sterile, Bulk
Price
163,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
En PP transparent, à fond conique, sans jupe, gradués, non stériles, avec capuchon à vis en PE bleu, autoclavables.
  • Continuous thread
  • External moulded graduations in 0,5 ml increments
  • Excellent temperature resistance
  • Excellent chemical resistance
Suitable for centrifugation tests in immunology, microbiology, more.
Specificaties
  • Ø×L:
    29×118,5 mm
  • Emballage:
    Bulk
  • Stérile:
    -
  • Type:
    A jupe
  • Version:
    Non sterile
  • Capacité:
    50 ml
  • Désignation:
    Centrifuge tubes, skirted, non-sterile
  • Seq:
    05
  • RCF max.:
    12000×g