Tubes de centrifugation
15 ml, 22×110 mm, Sans bouchon
525-2250
: VITLAB
PFA.
- Translucide
- Supportent des forces jusqu'à 10000 ×g
- Conviennent également aux portoirs d'échantillonneurs automatiques
: 525-2251 sans capuchon, 525-2250 avec trait à 10ml, filetage GL25 et capuchon
: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Type de fermeture:Sans bouchon
- Ø×L:22×110 mm
- Capacité:15 ml