Hydroxylammonium sulfate ≥99%
Hydroxylammonium sulfate ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
N° de catalogue 88944.36
Santé
Corrosif
Irritant
Environnement
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Hydroxylammonium sulfate ≥99%
N° de catalogue 88944.36
Numéro CAS:  10039-54-0
Hydroxylammonium sulfate ≥99%
Hydroxylammonium sulfate ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Numéro CAS:  10039-54-0
Prix
83,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 10039-54-0 Molecular Formula: H3NO.0.5H2SO4 Formula Weight: 164.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.88 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.6 Melting Point: ca 170° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2865 MDL No.: MFCD00044869
Synonymes:  Bis(hydroxylammonium) sulphate, Hydroxylamine sulphate, Hydroxylamine sulphate (2:1)
  • Numéro CAS:10039-54-0
  • Formule:H₈N₂O₆S
  • Numéro MDL:MFCD00044869
  • Poids moléculaire:164.14 g/mol
  • Index Merck:14,4828
  • Point de fusion:∼ 170 °C (déc.)
  • Densité:1,88
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:233-118-8
  • UN:2865
  • ADR:8,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    500 g