Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse

Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 500 mL
N° de catalogue 87864.AP
Corrosif
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse
N° de catalogue 87864.AP
Numéro CAS:  1310-73-2
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 30% (p/p) en solution aqueuse

Flacon Plastique, 500 mL

Numéro CAS:  1310-73-2
Prix
75,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 mL
Product Details & Documents

CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless UN No.: 1824 MDL No.: MFCD00003548

Synonymes:  Caustic soda
  • Numéro CAS:1310-73-2
  • Formule:NaOH
  • Numéro MDL:MFCD00003548
  • Poids moléculaire:40 g/mol
  • Point d'ébullition:119…135 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:9…10 °C
  • Densité:1,53 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:215-185-5
  • UN:1824
  • ADR:8,II
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Plastique
  • Cdt:
    500 mL

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.