Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, jaune, 10 L
N° de catalogue 461-0061
Bath fluids, Haake
N° de catalogue 461-0061
Fournisseur:  
Numéro CAS:  
Bath fluids, Haake
Synth 260, +50...+ 250 °C, 275 °C, 260 °C, 140 cP, jaune, 10 L
Numéro CAS:  
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Fluide de transfert thermique Synth 260, caoutchouc, silicone, +40/250 C 1 * 10 L N° de catalogueHAKA9990214
Le produit HAKA9990214 est similaire à 461-0061, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
LIQUIDE PR BAIN THERMAL M +50+170C 1 * 10 L N° de catalogue461-0111
Le produit 461-0111 est similaire à 461-0061, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    10 L
  • Couleur:
    jaune
  • Point de combustion:
    275 °C
  • Point d'éclair:
    260 °C
  • Plage de température:
    +50...+ 250 °C
  • Type:
    Synth 260
  • Viscosité:
    140 cP