Bath fluids, Haake
Bath fluids, Haake
Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, incolore, 5 L
N° de catalogue 461-0030
Bath fluids, Haake
N° de catalogue 461-0030
Fournisseur:  
Numéro CAS:  
Bath fluids, Haake
Sil 300, +80...+300 °C, >325 °C, 300 °C, 200 cP, incolore, 5 L
Numéro CAS:  
Arrêté
Le produit a été arrêté. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
Thermal HS Liquide Bain (+20...+250 C) 1 * 5 L N° de catalogue461-0120
Le produit 461-0120 est similaire à 461-0030, mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
These carefully selected and proven heat transfer liquids have been designed to reduce health hazards and minimise unpleasant odours.
  • Silicone oils carry a low risk of inflammation, do not give off unpleasant odours and have a long service life
  • Low corrosive tendency
The oils are not suitable for contact with silicone tubing.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    5 L
  • Couleur:
    incolore
  • Point de combustion:
    >325 °C
  • Point d'éclair:
    300 °C
  • Plage de température:
    +80...+300 °C
  • Type:
    Sil 300
  • Viscosité:
    200 cP