Creusets
Creusets
15 ml, 30×30 mm, 1,0 mm
N° de catalogue 459-1190
Fournisseur:   BOCHEM
Creusets
N° de catalogue 459-1190
Fournisseur:  BOCHEM
Creusets
Creusets
15 ml, 30×30 mm, 1,0 mm
Prix
68,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These crucibles and lids are made of nickel or stainless steel 18/10.
Bestelinformatie: Lids need to be ordered separately.
Spécifications
  • Ø×h:
    30×30 mm
  • Capacité:
    15 ml
  • Seq:
    04
  • Épaisseur:
    1,0 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.