Pilons
Pilons
42 mm, 175 mm, 410-9112
N° de catalogue 410-9129
Pilons
N° de catalogue 410-9129
Pilons
Pilons
42 mm, 175 mm, 410-9112
Prix
68,80 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9112
  • Ø tête:
    42 mm
  • Longueur:
    175 mm
  • Seq:
    05