Pilons
Pilons
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
N° de catalogue 410-9128
Pilons
N° de catalogue 410-9128
Pilons
Pilons
28 mm, 125 mm, 410-9121, 410-9111
Prix
21,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En porcelaine avec poignée émaillée, surface de broyage émaillée ou non-émaillée.
Certifications: Selon DIN 12906.
Spécifications
  • Pour:
    410-9121, 410-9111
  • Ø tête:
    28 mm
  • Longueur:
    125 mm
  • Seq:
    13