Storage Boxes, 96 Well
Boîte de stockage avec couvercle et carte d'identité, insérée avec des récipients en PP à 96 puits, non stériles, 1,2 ml in each tube, PC
N° de catalogue 391-3726
Fournisseur: Greiner Bio-One
Storage Boxes, 96 Well
N° de catalogue 391-3726
Fournisseur: Greiner Bio-One
Aller à :
Product Details & Documents
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
- Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
- Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
Spécifications
- Capacité:1,2 ml in each tube
- Désignation:Boîte de stockage avec couvercle et carte d'identité, insérée avec des récipients en PP à 96 puits, non stériles
- Matière:PC
- Seq:04
- Cat. No.:391-3726
- Certification environnementale:ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact