Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Fond U, transparent, stérile, 40 - 280 µl, 96, +, 323 µl
N° de catalogue 391-3311
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
N° de catalogue 391-3311
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Microplaques, 96 puits
Microplaques, 96 puits
Fond U, transparent, stérile, 40 - 280 µl, 96, +, 323 µl
Prix
96,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
En PS, sans couvercle. Un large éventail de microplaques à 96 puits est disponible avec de nombreux traitements de surface différents, un choix de profils de puits et un fond plein ou μClear®. Toutes les plaques sont exemptes de DNase, de RNase et d'ADN humain et apyrogènes.
Spécifications
  • Nb de puits:
    96
  • Volume de travail recommandé:
    40 - 280 µl
  • Stérile:
    +
  • Désignation:
    Fond U, transparent, stérile
  • Seq:
    04
  • Volume total:
    323 µl