Échantillonneur, StickProof
StickProof, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
N° de catalogue 312-1176
Fournisseur:   BURKLE
Échantillonneur, StickProof
N° de catalogue 312-1176
Fournisseur:  BURKLE
Échantillonneur, StickProof
Échantillonneur, StickProof
StickProof, 410 mm, 25 mm, ≤50 ml
Prix
665,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Échantillonneur pour les poudres en acier inoxydable. L'entrée conique permet la collecte d'échantillons de différentes tailles jusqu'à 50 ml environ. Fabriqué sans bord, rainure ou crevasse pour un nettoyage facile. L'échantillon est prélevé directement dans le sac de prélèvement, est maintenu en place avec la pince fournie. Ø du trou StickProof 25 mm ; longueur de chambre 120 mm. Sacs d'échantillonnage : 170×120 mm pour 400 ml.
  • La pointe particulièrement fine peut être insérée facilement et profondément
  • Surface polie électrolytiquement
  • Taille d'échantillon variable jusqu'à 50 ml
  • Acier inoxydable V4A (1.4404)/AISI 316 L
Delivery information: Informations de livraison: Complet avec pince et 100 sacs d'échantillonnage en PE.
Spécifications
  • Ø:
    25 mm
  • Volume:
    ≤50 ml
  • Désignation:
    StickProof
  • Longueur:
    410 mm
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • 113-5415
    140 ml
    0,05
    80×120 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 13,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 113-5414
    Sachet de conditionnement avec fermeture à pression, 170×120 mm, 400 ml
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 20,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • 113-5413
    6500 ml
    0,05
    300×400 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 54,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • 113-5412
    2500 ml
    0,05
    200×300 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 36,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • 113-5411
    1000 ml
    0,05
    160×220 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 27,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • BURK2348-0009
    4500 ml
    0,05
    250×350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 47,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • BURK2348-0002
    80 ml
    0,05
    70×100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 11,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • BURK2348-0007
    1500 ml
    0,05
    180×250 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 29,70 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • BURK2348-0004
    300 ml
    0,05
    100×150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 16,20 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Capacité
    Épaisseur
    Dimensions
    Disponibilité
    Prix
  • BURK2348-0001
    100 ml
    0,05
    60×130 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 11,70 €