Distributeurs, close-it
Distributeurs, close-it
Distributeur d'étiquettes de contrôle 95×95 mm
Catalog # 312-1156
Supplier:   BURKLE
Distributeurs, close-it
Catalog # 312-1156
Supplier:  BURKLE
Distributeurs, close-it
Distributeurs, close-it
Distributeur d'étiquettes de contrôle 95×95 mm
Price
156,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dispensers for control seals labels.
  • Powerful strength of the adhesive
  • Two sizes are available
  • Reliably prevents products from leaking out after sampling
Particularly suited for the food and pharma industries.
Certifications: FDA guidelines.
Ordering information: Two different sizes available.
Documents
Specifications
  • Désignation:
    Distributeur d'étiquettes de contrôle 95×95 mm
  • Seq:
    901