Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 500 mm
Catalog # 241-7178
Supplier:   USBECK Laborgeräte
Tiges de support
Catalog # 241-7178
Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 500 mm
Price
13,50 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Robustes, très stables
  • Très bonne résistance chimique
Specifications
  • Ø:
    12 mm
  • Longueur:
    500 mm
  • Seq:
    11