Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 500 mm
N° de catalogue 241-7177
Fournisseur:   USBECK Laborgeräte
Tiges de support
N° de catalogue 241-7177
Fournisseur:  USBECK Laborgeräte
Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 500 mm
Prix
15,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
  • Robustes, très stables
  • Très bonne résistance chimique
Spécifications
  • Ø:
    12 mm
  • Longueur:
    500 mm
  • Seq:
    03