0,00 €
Saisie de commande
/
Produits
Services
Solutions numériques
Applications
Support
À propos
Belgium
Lien pour commandes
ContactUsLinkComponent
Tiges de statif
Tiges de support
Tiges de support
12 mm, 1500 mm
241-7172
:
USBECK Laborgeräte
Tiges de support
241-7172
:
USBECK Laborgeräte
Tiges de support
12 mm, 1500 mm
34,80 €
1 * 1 ST
-
+
En acier inoxydable.
Robustes, très stables
Très bonne résistance chimique
Ø:
12 mm
Longueur:
1500 mm
Seq:
16