Tiges de support
12 mm, 1250 mm
N° de catalogue 241-7159
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable.
- Robustes, très stables
- Très bonne résistance chimique
Spécifications
- Ø:12 mm
- Longueur:1250 mm
- Seq:07