Statif trépied
Statif trépied
2,0 kg, 145 mm
N° de catalogue 241-7123
Fournisseur:   BOCHEM
Statif trépied
N° de catalogue 241-7123
Fournisseur:  BOCHEM
Statif trépied
Statif trépied
2,0 kg, 145 mm
Prix
82,80 €
Connexion Pour la disponibilité
Product Details & Documents
Cast iron, varnished.
  • Avec taraudage M 10
  • Sans tige de statif
  • Stable et anti-dérapant grâce aux pieds en caoutchouc
Spécifications
  • Longueur branche:
    145 mm
  • Poids:
    2,0 kg