Squared bossheads
Alliage d'aluminum, 12 - 13 × 12 - 13 mm
N° de catalogue 241-3172
Fournisseur: BOCHEM
Aller à :
Product Details & Documents
Squared bossheads with hexagon socket screws.
- Made from 18/10 stainless steel or aluminium (laboral)
- Angle: 90°
Spécifications
- Matière:Alliage d'aluminum
- Seq:02
- Pour tige Ø:12 - 13 × 12 - 13 mm