Dressing forceps, simple type
Simple type, Straight, blunt, 115 mm
N° de catalogue 232-2189
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Type:Straight, blunt
- Désignation:Simple type
- Longueur:115 mm
- Seq:02