Tissue forceps, Adson / Micro-Adson
Adson, delicate, Straight, 120 mm
N° de catalogue 232-2180
Fournisseur: HAMMACHER KARL
Aller à :
Product Details & Documents
Delicate forceps made from stainless steel.
Spécifications
- Type:Straight
- Désignation:Adson, delicate
- Longueur:120 mm
- Seq:03