Pinces
Pinces
Courbes, pointues, 115 mm
N° de catalogue 232-2131
Fournisseur:   RSG
Pinces
N° de catalogue 232-2131
Fournisseur:  RSG
Pinces
Pinces
Courbes, pointues, 115 mm
Prix
8,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Documents
Spécifications
  • Type:
    Courbes, pointues
  • Longueur:
    115 mm
  • Seq:
    16