Pinces
Droites, pointues, 160 mm
N° de catalogue 232-2125
Fournisseur: RSG
Aller à :
Product Details & Documents
En acier inoxydable 18/10, anti-magnétiques
Documents
Spécifications
- Type:Droites, pointues
- Longueur:160 mm
- Seq:13