Pinces
Droites, pointues, 115 mm
Catalog # 232-1981
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Acier inoxydable, revêtement en PTFE.
- Disponibles en versions pointues ou arrondies
- Très bonne résistance chimique et thermique
- Surfaces lisses évitant la contamination et facilitant le nettoyage
Specifications
- Type:Droites, pointues
- Longueur:115 mm